(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913044-1G OR913044-250MG
APOSOR913044-1GEA 111 EUR
APOSOR913044-1G APOSOR913044-250MG
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972322
CAS-Nummer: 27911-63-3