3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913118-1G OR913118-5G
APOSOR913118-1GEA 95.7 EUR
APOSOR913118-1G APOSOR913118-5G
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864810
CAS-Nummer: 852180-74-6