(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913124-10G
OR913124-1G
OR913124-5G
APOSOR913124-10GEA
906
EUR
APOSOR913124-10G
APOSOR913124-1G
APOSOR913124-5G
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174,2000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864823 CAS-Nummer: 25373-56-2 |