6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913128-1G OR913128-5G
APOSOR913128-1GEA 190 EUR
APOSOR913128-1G APOSOR913128-5G
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine
Formel: C12H12N2
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864839
CAS-Nummer: 170850-45-0