5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913133-10G OR913133-1G OR913133-5G
APOSOR913133-10GEA 284 EUR
APOSOR913133-10G APOSOR913133-1G APOSOR913133-5G
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C10H9NO2
Molecular Weight: 175.1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203285
CAS-Nummer: 10242-02-1