7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913136-5G
APOSOR913136-5GEA 55.1 EUR
APOSOR913136-5G
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203634
CAS-Nummer: 30448-16-9