(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-((trimethylsilyl)methyl)ethanamine
OR913189-1G
OR913189-5G
APOSOR913189-1GEA
255
EUR
APOSOR913189-1G
APOSOR913189-5G
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine
Formel:
C₁₄H₂₅NOSi Molecular Weight: 251.4399 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798959 CAS-Nummer: 133407-38-2 |