3-Methyl-5-nitro-1H-indazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR913214-1G OR913214-250MG
APOSOR913214-1GEA 24.8 EUR
APOSOR913214-1G APOSOR913214-250MG
3-Methyl-5-nitro-1H-indazol 95%
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Molecular Weight: 177.1601 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07082699
CAS-Nummer: 40621-84-9