4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913227-1G OR913227-5G
APOSOR913227-1GEA 0 EUR
APOSOR913227-1G APOSOR913227-5G
4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Formel: C₉H₇NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368615
CAS-Nummer: 81015-49-8