4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913259-1G
APOSOR913259-1GEA 102 EUR
APOSOR913259-1G
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
Molecular Weight: 195,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07776617
CAS-Nummer: 23872-36-8