6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Iodopyridin-2-amine
OR913273-1G OR913273-250MG OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA 114 EUR
APOSOR913273-1G APOSOR913273-250MG APOSOR913273-5G
6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
6-Iodopyridin-2-ylamine
Formel: C₅H₅IN₂
Molecular Weight: 220,01 g/mol
Schmelzpunkt: 109…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07779511
CAS-Nummer: 88511-25-5