Gabexate mesylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]benzoic acid ethyl ester Mesylate, Ethyl 4-((6-guanidinohexanoyl)oxy)benzoate methanesulphonate, Gabexate Methanesulphonate
OR913282-1G OR913282-5G
APOSOR913282-1GEA 75.4 EUR
APOSOR913282-1G APOSOR913282-5G
Gabexate mesylate 98%
Gabexate mesylate
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₄·CH₃SO₃H
Molecular Weight: 417,5 g/mol
Schmelzpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00210299
CAS-Nummer: 56974-61-9