3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(6-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanone
OR913296-1G
OR913296-250MG
APOSOR913296-1GEA
140
EUR
APOSOR913296-1G
APOSOR913296-250MG
3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
3-Acetyl-6-methoxyindole
Formel:
C11H11NO2 Molecular Weight: 189,2100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062615 CAS-Nummer: 99532-52-2 |