4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR913383-10G OR913383-1G OR913383-5G
APOSOR913383-10GEA 453 EUR
APOSOR913383-10G APOSOR913383-1G APOSOR913383-5G
4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
4-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167,2050 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03004838
CAS-Nummer: 33311-29-4