(1S,2S)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, (1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
OR913416-10G OR913416-25G OR913416-5G
APOSOR913416-10GEA 50.9 EUR
APOSOR913416-10G APOSOR913416-25G APOSOR913416-5G
(1S,2S)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin 97%
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formel: C₈H₁₈N₂
Molecular Weight: 142,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671528
CAS-Nummer: 87583-89-9