2,6-Dimethyl-4-nitroanisol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
OR913588-5G
APOSOR913588-5GEA
183
EUR
APOSOR913588-5G
2,6-Dimethyl-4-nitroanisol 96%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisol
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024537 CAS-Nummer: 14804-39-8 |