(1S)-1-(1-Naphthyl)ethanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-(-)-1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (S)-(-)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
OR913779-5G
APOSOR913779-5GEA 78.3 EUR
APOSOR913779-5G
(1S)-1-(1-Naphthyl)ethanol 96%
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂O
Molecular Weight: 172,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077831
CAS-Nummer: 15914-84-8