(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butandiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913782-1G
OR913782-250MG
APOSOR913782-1GEA
473
EUR
APOSOR913782-1G
APOSOR913782-250MG
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butandiol 97%
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butandiol
Formel:
C₅H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671566 CAS-Nummer: 70423-38-0 |