L-(+)-Pantolactone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one
OR913788-1G
OR913788-5G
APOSOR913788-1GEA
63.8
EUR
APOSOR913788-1G
APOSOR913788-5G
L-(+)-Pantolactone 97%
L-(+)-Pantolactone
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130,143 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C Schmelzpunkt: 89…93 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00216625 CAS-Nummer: 5405-40-3 |