3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
OR9139-1G OR9139-250MG
APOSOR9139-1GEA 151 EUR
APOSOR9139-1G APOSOR9139-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin 90%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin
Formel: C₈H₈N₄
Molecular Weight: 160.1759 g/mol
Schmelzpunkt: 102…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271899
CAS-Nummer: 176032-78-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable