(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR913926-1G OR913926-250MG OR913926-5G
APOSOR913926-1GEA 178 EUR
APOSOR913926-1G APOSOR913926-250MG APOSOR913926-5G
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
Molecular Weight: 210.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04113693
CAS-Nummer: 734529-57-8