(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
OR914027-1G OR914027-5G
APOSOR914027-1GEA 53.8 EUR
APOSOR914027-1G APOSOR914027-5G
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114347
CAS-Nummer: 130312-01-5