1,4-Dichlorisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914185-10G OR914185-1G OR914185-5G
APOSOR914185-10GEA 281 EUR
APOSOR914185-10G APOSOR914185-1G APOSOR914185-5G
1,4-Dichlorisochinolin 98%
1,4-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198,0500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664199
CAS-Nummer: 15298-58-5