4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914196-25G OR914196-100G OR914196-500G
APOSOR914196-25GEA 59.6 EUR
APOSOR914196-25G APOSOR914196-100G APOSOR914196-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO₂
Molecular Weight: 149,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001820
CAS-Nummer: 4421-08-3