2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914202-5G
APOSOR914202-5GEA 55.1 EUR
APOSOR914202-5G
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669550
CAS-Nummer: 90221-55-9