6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dion 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: cycl-Isopropylidene Cyclopropane-1,1-dicarboxylate, Cyclopropane-1,1-dicarboxylic Acid cycl-Isopropylidene Ester
OR914205-100G OR914205-25G OR914205-5G
APOSOR914205-100GEA 498 EUR
APOSOR914205-100G APOSOR914205-25G APOSOR914205-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dion 99%
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dion
Formel: C₈H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042796
CAS-Nummer: 5617-70-9