2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914214-1G
APOSOR914214-1GEA 63.8 EUR
APOSOR914214-1G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₇H₈N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00720189
CAS-Nummer: 4651-94-9