5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid
OR9143-1G
OR9143-250MG
APOSOR9143-1GEA
78.3
EUR
APOSOR9143-1G
APOSOR9143-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₃ Molecular Weight: 203.2 g/mol Schmelzpunkt: 182…183.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00275475 CAS-Nummer: 18735-74-5 |