2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR914307-1G OR914307-5G
APOSOR914307-1GEA 31.9 EUR
APOSOR914307-1G APOSOR914307-5G
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09040530
CAS-Nummer: 20357-21-5