Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
OR914344-100G
APOSOR914344-100GEA 89.9 EUR
APOSOR914344-100G
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat 97%
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134493
CAS-Nummer: 5453-67-8