3-Methyl-4-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Nitro-3-picolin
OR914353-25G OR914353-5G
APOSOR914353-25GEA 672 EUR
APOSOR914353-25G APOSOR914353-5G
3-Methyl-4-nitropyridin 98%
3-Methyl-4-nitropyridin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095084
CAS-Nummer: 1678-53-1