5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914367-100G OR914367-25G
APOSOR914367-100GEA 278 EUR
APOSOR914367-100G APOSOR914367-25G
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalinol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001734
CAS-Nummer: 529-35-1