4-Methyl-1,3,2-dioxathiolan-2-oxid (Gemisch von Isomeren) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914378-100G OR914378-25G OR914378-500G
APOSOR914378-100GEA 219 EUR
APOSOR914378-100G APOSOR914378-25G APOSOR914378-500G
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolan-2-oxid (Gemisch von Isomeren) 98%
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers)
Formel: C₃H₆O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041209
CAS-Nummer: 1469-73-4