4-Cyanophenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914390-1G OR914390-25G
APOSOR914390-1GEA 0 EUR
APOSOR914390-1G APOSOR914390-25G
4-Cyanophenylacetic acid 98%
4-Cyanophenylacetic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798066
CAS-Nummer: 5462-71-5