4-Phenylmorpholin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Morpholinobenzol
OR914413-100G OR914413-1KG OR914413-500G
APOSOR914413-100GEA 102 EUR
APOSOR914413-100G APOSOR914413-1KG APOSOR914413-500G
4-Phenylmorpholin 98%
4-Phenylmorpholin
Formel: C₁₀H₁₃NO
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006166
CAS-Nummer: 92-53-5