3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914491-1G OR914491-5G
APOSOR914491-1GEA 270 EUR
APOSOR914491-1G APOSOR914491-5G
3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
3'-Chloro-o-formotoluidide
Formel: C₈H₈ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021009
CAS-Nummer: 71862-02-7