4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914528-100G
OR914528-25G
OR914528-5G
APOSOR914528-100GEA
574
EUR
APOSOR914528-100G
APOSOR914528-25G
APOSOR914528-5G
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenon 96%
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenon
Formel:
C₁₂H₁₅NO Molecular Weight: 189,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075691 CAS-Nummer: 21557-09-5 |