2,4-Dichlor-5-methoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914535-1G OR914535-250MG
APOSOR914535-1GEA 522 EUR
APOSOR914535-1G APOSOR914535-250MG
2,4-Dichlor-5-methoxyphenol 97%
2,4-Dichlor-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₆Cl₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699699
CAS-Nummer: 18113-13-8