3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(4-Methoxyphenyl)propansäure
OR914551-100G OR914551-500G
APOSOR914551-100GEA 89.9 EUR
APOSOR914551-100G APOSOR914551-500G
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure 98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002777
CAS-Nummer: 1929-29-9