2-Methylpyrrolidinhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914558-1G OR914558-5G
APOSOR914558-1GEA 106 EUR
APOSOR914558-1G APOSOR914558-5G
2-Methylpyrrolidinhydrochlorid 95%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 121.61 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08274961
CAS-Nummer: 54677-53-1