1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-5-indolecarboxylic Acid
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 98.6 EUR
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.19 g/mol
Schmelzpunkt: 221…223 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03839859
CAS-Nummer: 186129-25-9