1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9159-1G OR9159-250MG
APOSOR9159-1GEA 401 EUR
APOSOR9159-1G APOSOR9159-250MG
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Molecular Weight: 186.2100 g/mol
Schmelzpunkt: 95…96.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271941
CAS-Nummer: 864068-96-2