4-Phenylazophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916223-100G OR916223-25G
APOSOR916223-100GEA 214 EUR
APOSOR916223-100G APOSOR916223-25G
4-Phenylazophenol 95%
4-Phenylazophenol
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002330
CAS-Nummer: 1689-82-3