7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Methoxyindoline-2,3-dione
OR916226-5G
APOSOR916226-5GEA 71.2 EUR
APOSOR916226-5G
7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00666831
CAS-Nummer: 84575-27-9