Tetramethylensulfoxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Tetrahydrothiophen-1-oxid, Thiacyclopentan-1-oxid
OR916306-25G
APOSOR916306-25GEA 78.3 EUR
APOSOR916306-25G
Tetramethylensulfoxid 98%
Tetramethylensulfoxid
Formel: C₄H₈OS
Molecular Weight: 104,17 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C/760mmHg
Dichte: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005477
CAS-Nummer: 1600-44-8