Benzyl-2-naphthyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzyl 2-Naphthyl Ether, 2-Benzyloxynaphthalene
OR916445-100G
OR916445-25G
APOSOR916445-100GEA
65.4
EUR
APOSOR916445-100G
APOSOR916445-25G
Benzyl-2-naphthyl ether 95%
Benzyl-2-naphthyl ether
Formel:
C₁₇H₁₄O Molecular Weight: 234,30 g/mol Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00089092 CAS-Nummer: 613-62-7 |