5-Methyl-3-hexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl Isobutyl ketone, 5-Methyl-3-hexanone
OR916458-10G OR916458-1G OR916458-5G
APOSOR916458-10GEA 618 EUR
APOSOR916458-10G APOSOR916458-1G APOSOR916458-5G
5-Methyl-3-hexanon 95%
5-Methyl-3-hexanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009319
CAS-Nummer: 623-56-3