1-Benzylpiperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916524-100G
APOSOR916524-100GEA 186 EUR
APOSOR916524-100G
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₇N
Molecular Weight: 175,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00224901
CAS-Nummer: 2905-56-8