7-Hydroxy-2-tetralon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
OR916604-1G OR916604-250MG
APOSOR916604-1GEA 377 EUR
APOSOR916604-1G APOSOR916604-250MG
7-Hydroxy-2-tetralon 95%
7-Hydroxy-2-tetralon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038657
CAS-Nummer: 37827-68-2