Triethylsilanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916626-25G
OR916626-5G
APOSOR916626-25GEA
168
EUR
APOSOR916626-25G
APOSOR916626-5G
Triethylsilanol 95%
Triethylsilanol
Formel:
C₆H₁₆OSi |
MDL:
MFCD00042640 CAS-Nummer: 597-52-4 |